SAB2702236
Monoclonal Anti-NuMA antibody produced in mouse
clone GT3611, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
NMP-22, NUMA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT3611, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
238kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUMA1(4926)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)