SAB2702210
Monoclonal Anti-TET3 antibody produced in mouse
clone GT859, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
hCG_40738
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT859, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
179kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
western blot: 1:1000-1:10000
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TET3(200424)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1