SAB2501763
Anti-CRTC2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CREB regulated transcription coactivator 2, CREB-regulated transcription coactivator 2, OTTHUMP00000035255, TORC2
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... CRTC2(74343)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)