Documenti fondamentali
SAB2501693
Sigma-Aldrich
Anti-TFB2M antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ22661, FLJ23182, Hkp1, transcription factor B2, mitochondrial
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFB2M(64216)
Immunogeno
Peptide with sequence KHCFGRRSATVIDH, from the internal region of the protein sequence according toNP_071761.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)