SAB2501682
Anti-IDH1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Idh1p, Subunit of mitochondrial NAD(+)-dependent isocitrate dehydrogenase, which catalyzes the oxidation of isocitrate to alpha-ketoglutarate in the TCA cycle, YNL037C
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
Saccharomyces cerevisiae
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Saccharomyces cerevisiae ... IDH1(855691)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)