SAB2501609
Anti-MEPCE antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BCDIN3, Anti-FLJ20257, Anti-MEPCE, Bicoid-interacting 3, Methylphosphate capping enzyme
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MEPCE(56257)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)