SAB2501343
Anti-IGF2BP1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CRD-BP, Anti-CRDBP, Anti-IGF2BP1, Anti-IMP-1, Insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 1
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, rat, human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF2BP1(10642)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2