SAB2501324
Anti-MAPRE3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EB3, Anti-EBF3, Anti-EBF3-S, APC binding protein, Microtubule-associated protein, RP/EB family
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
bovine, canine, human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPRE3(22924)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2