Documenti fondamentali
SAB2500679
Sigma-Aldrich
Anti-NEDD9 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAS-L, Anti-CASL, Anti-Developmentally down-regulated 9, Anti-HEF1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
canine, mouse, rat, human
citations:
1
tecniche:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEDD9(4739)
Immunogeno
Peptide with sequence NKPQNKCDDLDR from the internal region of the protein sequence according to NP_006394.1; NP_892011.2.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Haihui Lu et al.
Nature cell biology, 16(11), 1105-1117 (2014-10-01)
The cell-biological program termed the epithelial-mesenchymal transition (EMT) confers on cancer cells mesenchymal traits and an ability to enter the cancer stem cell (CSC) state. However, the interactions between CSCs and their surrounding microenvironment are poorly understood. Here we show