SAB2500547
Anti-ITGAM antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-α-M (complement component 3 receptor 3 subunit), Anti-CD11B, Anti-CR3A, Anti-Integrin, Anti-MAC-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAM(3684)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2