Documenti fondamentali
SAB2500002
Sigma-Aldrich
Anti-14-3-3 TAU/YWHAQ antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-1C5, Anti-Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, Anti-YWHAQ
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, mouse, rat
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YWHAQ(10971)
Immunogeno
Peptide with sequence C-DDRKQTIDNSQ from the internal region of the protein sequence according to NP_006817.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Soon Young Park et al.
American journal of cancer research, 10(11), 3765-3783 (2020-12-10)
The Cdc2-like kinases (CLKs) regulate RNA splicing and have been shown to suppress cell growth. Knockdown of CLK2 was found to block glioma stem-like cell (GSC) growth in vivo through the AKT/FOXO3a/p27 pathway without activating mTOR and MAPK signaling, suggesting