Documenti fondamentali
SAB2109227
Sigma-Aldrich
Anti-EIF5A (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
EIF-5A, EIF5A1, eIF5AI
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
20 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF5A(57396)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human IF5A1
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: LLQDSGEVREDLRLPEGDLGKEIEQKYDCGEEILITVLSAMTEEAAVAIK
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide