Documenti fondamentali
SAB2109073
Sigma-Aldrich
Anti-USP30 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
FLJ40511, MGC10702
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
57 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, rabbit, horse, human, bovine, rat, guinea pig, mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP30(57396)
Descrizione generale
USP30, a member of the ubiquitin-specific protease family (see USP1, MIM 603478), is a novel mitochondrial deubiquitinating (DUB) enzyme (Nakamura and Hirose, 2008 [PubMed 18287522]).
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human USP30
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: SCLLDVLRMYRWQISSFEEQDAHELFHVITSSLEDERDRQPRVTHLFDVH
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide