SAB2109026
Anti-WDR7 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
KIAA0541, TRAG, WDR7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
163 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, human, rat, bovine, mouse, guinea pig, horse, rabbit
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR7(57396)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza