Documenti fondamentali
SAB2109006
Sigma-Aldrich
Anti-ATF5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ATFX, HMFN0395
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
31 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, mouse, bovine, human, guinea pig, horse, canine
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF5(57396)
Descrizione generale
Overexpression of the bZIP protein ATF5, a transcriptional activator, stimulates asparagine synthetase promoter/reporter gene transcription via the nutrient-sensing response unit. ATF5 is also a new interacting partner of cyclin D3.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human ATF5
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: MASLLKKELEQMEDFFLDAPPLPPPSPPPLPPPPLPPAPSLPLSLPSFDL
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide