SAB2108961
Anti-RPS28 (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CP-23, CP23
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
8 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
horse, zebrafish, mouse, rabbit, rat, goat, guinea pig, human, bovine
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPS28(6234)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)