SAB2108458
Anti-MMP2
IgG fraction of antiserum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
74 kDa
Reattività contro le specie
bovine, guinea pig, sheep, mouse, dog, rat, horse, human
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numero d’accesso
NM_004530
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP2(4313)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3