SAB2108451
Anti-MYBL2
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Lmx1.1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
79 kDa
Reattività contro le specie
horse, human, dog, bovine
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numero d’accesso
NM_002466
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYBL2(4605)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3