SAB2104677
Anti-RBM24 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ26355, Anti-FLJ30829, Anti-FLJ37697, Anti-RNPC6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
19 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, bovine, guinea pig, mouse, horse
Confezionamento
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBM24(221662)
Immunogeno
Sequenza
Esclusione di responsabilità
WGK 3