SAB2102776
Anti-ZFYVE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DFCP1, Anti-KIAA1589, Anti-TAFF1, Anti-ZNFN2A1, Anti-Zinc finger, FYVE domain containing 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
87 kDa
Reattività contro le specie
dog, human, guinea pig, horse, mouse, rat, rabbit, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZFYVE1(53349)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3