SAB2100135
Anti-APP (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Aβ, Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-Amyloid β (A4) precursor protein (peptidase nexin-II, Alzheimer disease)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
77 kDa
Reattività contro le specie
human, bovine, guinea pig, rabbit, rat, dog, mouse, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3