Key Documents
SAB1413283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CUX2 antibody produced in mouse
new
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CUX2
About This Item
Codice UNSPSC:
51111800
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
36.74 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
N° accesso ID proteina
NM_015267
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CUX2(23316)
Descrizione generale
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CUX2.
Immunogeno
CUX2 (NP_056082.1, 121 a.a. ~ 220 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequenza
FDPSGQPRRDLHTSWKRNPELLSPKEQREGTSPAGPTLTEGSRLPGIPGKALLTETLLQRNEAEKQKGLQEVQITLAARLGEAEEKIKVLHSALKATQAE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota sulla preparazione
Purification by Protein A sepharose
Stoccaggio e stabilità
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
WGK 2