SAB1412957
Anti-DPPA3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-STELLA
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 17.49 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DPPA3(359787)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDPSQFNPTYIPGSPQMLTEENSRDDSGASQISSETLIKNLSNLTINASSESVSPLSEALLRRESVGAAVLREIEDEWLYSRRGVRTLLSVQREKMARLRYMLLGGVRTHERRPTNKEPKGVKKESRPFKCPCSFCVSNGWDPSENARIGNQDTKPLQP
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)