SAB1412892
Anti-NDFIP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-MGC10924, Anti-N4WBP5
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 24.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDFIP1(80762)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MALALAALAAVEPACGSRYQQLQNEEESGEPEQAAGDAPPPYSSISAESAAYFDYKDESGFPKPPSYNVATTLPSYDEAERTKAEATIPLVPGRDEDFVGRDDFDDADQLRIGNDGIFMLTFFMAFLFNWIGFFLSFCLTTSAAGRYGAISGFGLSLIKWILIVRFSTYFPGYFDGQYWLWWVFLVLGFLLFLRGFINYAKVRKMPETFSNLPRTRVLFIY
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1