Documenti fondamentali
SAB1412496
Sigma-Aldrich
ANTI-SMAD4 antibody produced in mouse
clone 3H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DPC4, JIP, MADH4, SMAD4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD4(4089)
Immunogeno
SMAD4 (NP_005350, 56 a.a. ~ 165 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SLITAITTNGAHPSKCVTIQRTLDGRLQVAGRKGFPHVIYARLWRWPDLHKNELKHVKYCQYAFDLKCDSVCVNPYHYERVVSPGIDLSGLTLQSNAPSSMMVKDEYVHD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pasquale Piccolo et al.
European journal of human genetics : EJHG, 22(8), 988-994 (2014-01-09)
Myhre syndrome (MS, MIM 139210) is a connective tissue disorder that presents with short stature, short hands and feet, facial dysmorphic features, muscle hypertrophy, thickened skin, and deafness. Recurrent missense mutations in SMAD4 encoding for a transducer mediating transforming growth