SAB1412286
ANTI-LMO2 antibody produced in mouse
clone 4D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LMO2, RBTN2, RBTNL1, RHOM2, TTG2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMO2(4005)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PVDEVLQIPPSLLTCGGCQQNIGDRYFLKAIDQYWHEDCLSCDLCGCRLGEVGRRLYYKLGRKLCRRDYLRLFGQDGLCASCDKRIR
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)