SAB1412221
ANTI-HEYL antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HEYL, HRT3, MGC12623, bHLHb33
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.51 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HEYL(26508)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PLRRATGIILPARRNVLPSRGASSTRRARPLERPATPVPVAPSSRAARSSHIAPLLQSSSPTPPGPTGSAAYVAVPTPNSSSPGPAGRPAGAMLYHSWVSEITEIGA