SAB1411806
ANTI-FOXO3A antibody produced in mouse
clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AF6q21, DKFZp781A0677, FKHRL1, FKHRL1P2, FOXO3A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXO3A(2309)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PCTVELPRLTDMAGTMNLNDGLTENLMDDLLDNITLPPSQPSPTGGLMQRSSSFPYTTKGSGLGSPTSSFNSTVFGPSSLNSLRQSPMQTIQENKPATFS
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato