SAB1411746
Monoclonal Anti-FBXL19 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434K0410, Fbl19, JHDM1C, MGC50505
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.62 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXL19(54620)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RLLDLRWIEDVKDSQLRELLLPPPDTKPGQTESRGRLQGVAELRLAGLELTDASLRLLLRHAPQLSALDLSHCAHVGDPSVHLLTAPTSPLRETLVHLNLAGCHRLTD
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)