SAB1411642
Anti-NAPRT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PP3856
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 49.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NAPRT1(93100)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MALGYWRAGRARDAAEFELFFRRCPFGGAFALAAGLRDCVRFLRAFRLRDADVQFLASVLPPDTDPAFFEHLRALDCSEVTVRALPEGSLAFPGVPLLQVSGPLLVVQLLETPLLCLVSYASLVATNAARLRLIAGPEKRLLEMGLRRAQGPDGGLTASTYSYLGGFDSSSNVLAGQLRGVPVAGTLAHSFVTSFSGSEVPPDPMLAPAAGEGPGVDLAAKAQVWLEQVCAHLGLGVQEPHPGERAAFVAYALAFPRAFQGLLDTYSVWRSGLPNFLAVALALGELGYRAVGVRLDSGDLLQQAQEIRKVFRAAAAQFQVPWLESVLIVVSNNIDEEALARLAQEGSEVNVIGIGTSVVTCPQQPSLGGVYKLVAVGGQPRMKLTEDPEKQTLPGSKAAFRLLGSDGSPLMDMLQLAEEPVPQAGQELRVWPPGAQEPCTVRPAQVEPLLRLCLQQGQVAAPPPSS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3