Documenti fondamentali
SAB1411529
Sigma-Aldrich
Anti-DDO antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DASOX, DDO-1, DDO-2, FLJ45203
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 41 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDO(8528)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a peroxisomal flavoprotein that catalyzes the oxidative deamination of D-aspartate and N-methyl D-aspartate. Flavin adenine dinucleotide or 6-hydroxyflavin adenine dinucleotide can serve as the cofactor in this reaction. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
DDO (NP_003640.2, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRPARHWETRFGARDFGGFQDCFFRDRLMDTARIAVVGAGVVGLSTAVCISKLVPRCSVTIISDKFTPDTTSDVAAGMLIPHTYPDTPIHTQKQWFRETFNHLFAIANSAEAGDAGVHLVSGWQIFQSTPTEEVPFWADVVLGFRKMTEAELKKFPQYVFGQAFTTLKCECPAYLPWLEKRIKGSGGWTLTRRIEDLWELHPSFDIVVNCSGLGSRQLAGDSKIFPVRGQVLQVQAPWVEHFIRDGSGLTYIYPGTSHVTLGGTRQKGDWNLSPDAENSREILSRCCALEPSLHGACNIREKVGLRPYRPGVRLQTELLARDGQRLPVVHHYGHGSGGISVHWGTALEAARLVSECVHALRTPIPKSNL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)