SAB1411523
Anti-RGS5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MST092, MST106, MST129, MSTP032, MSTP092, MSTP106, MSTP129
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 20.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RGS5(8490)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MCKGLAALPHSCLERAKEIKIKLGILLQKPDSVGDLVIPYNEKPEKPAKTQKTSLDEALQWRDSLDKLLQNNYGLASFKSFLKSEFSEENLEFWIACEDYKKIKSPAKMAEKAKQIYEEFIQTEAPKEVNIDHFTKDITMKNLVEPSLSSFDMAQKRIHALMEKDSLPRFVRSEFYQELIK
WGK 3