Documenti fondamentali
SAB1410555
Sigma-Aldrich
Anti-GNG7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ00058
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 7.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNG7(2788)
Immunogeno
GNG7 (NP_443079.1, 1 a.a. ~ 68 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSATNNIAQARKLVEQLRIEAGIERIKVSKAASDLMSYCEQHARNDPLLVGVPASENPFKDKKPCIIL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3