SAB1409954
Monoclonal Anti-PCAF antibody produced in mouse
clone 4C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAF, P, P/CAF, PCAF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.96 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCAF(8850)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TLKSILQQVKSHQSAWPFMEPVKRTEAPGYYEVIRFPMDLKTMSERLKNRYYVSKKLFMADLQRVFTNCKEYNPPESEYYKCANILEKFFFSKIKEAGLIDK
WGK 3