Documenti fondamentali
SAB1409660
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 2C4, ascites fluid, solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C4, monoclonal
Stato
solution
PM
antigen 56.43 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH3GL2(6456)
Immunogeno
SH3GL2 (AAH32825, 1 a.a. ~ 279 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVAGLKKQFHKATQKVSEKVGGAEGTKLDDDFKEMERKVDVTSRAVMEIMTKTIEYLQPNPASRAKLSMINTMSKIRGQGKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMRELSEVKDSLDIEVKQNFIDPLQNLHDKDLREIQHHLKKLEGRRLDFDYKKERQGKIPDEELHQALEKFDESKEIAESSMFNLLEMDIEQVSQLSALVQAQLEYHKQAVQILQQVTVRLEERIRQASSQPRREYQPKPRMSLEFPTGDSTQPNGGLSH
Stato fisico
Clear solution
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)