SAB1409558
Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PTH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTH(5741)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGEADKADVNVLTKAKSQ
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)