SAB1409515
Monoclonal Anti-BIN3 antibody produced in mouse
clone 3G3, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
MGC14978
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G3, monoclonal
Forma fisica
solution
PM
antigen 47.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BIN3(55909)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSKSAVKISLDLLSNPLCEQDQDLLNMVTALDTAMKRMDAFNQEKVNQIQKTVIEPLKKFGSVFPSLNMAVKRREQALQDYRRLQAKVEKYEEKEKTGPVLAKLHQAREELRPVREDFEAKNRQLLEEMPRFYGSRLDYFQPSFESLIRAQVVYYSEMHKIFGDLSHQLDQPGHSDEQRERENEAKLSELRALSIVADD
WGK 3