SAB1409283
Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
SCDO3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 39.49 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LFNG(3955)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTPGRCCLAADIQVETFIFTDGEDEALARHTGNVVITNCSAAHSRQALSCKMAVEYDRFIESGRKWFCHVDDDNYVNLRALLRLLASYPHTRDVYVGKPSLDRPIQAMERVSENKVRPVHFWFAT*
WGK 3