SAB1409108
Monoclonal Anti-GFRA1 antibody produced in mouse
clone 4G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GDNFR, GDNFRA, GFR-ALPHA-1, MGC23045, RET1L, RETL1, TRNR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.31 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFRA1(2674)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ASDQCLKEQSCSTKYRTLRQCVAGKETNFSLASGLEAKDECRSAMEALKQKSLYNCRCKRGMKKEKNCLRIYWSMYQSLQGNDLLEDS
WGK 3