Merck
Tutte le immagini(8)
Key Documents
SAB1408834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK38 antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NDR, NDR1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.85 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STK38(11329)
Immunogeno
STK38 (AAH12085, 365 a.a. ~ 465 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EHRIGAPGVEEIKSNSFFEGVDWEHIRERPAAISIEIKSIDDTSNFDEFPESDILKPTVATSNHPETDYKNKDWVFINYTYKRFEGLTARGAIPSYMKAAK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3