SAB1408822
Monoclonal Anti-PRKCDBP antibody produced in mouse
clone 8D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HSRBC, MGC20400, SRBC
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8D3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.85 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKCDBP(112464)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EVGESSDEEPVESRAQRLRRTGLQKVQSLRRALSGRKGPAAPPPTPVKPPRLGPGRSAEAQPEAQPALEPTLEPEPPQDTEEDPGRPGAAEEALLQMESVA
WGK 3