SAB1408688
Anti-BARHL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BARHL1(56751)
Immunogeno
Sequence
MEGSNGFGIDSILSHRAGSPALPKGDPLLGDCRSPLELSPRSESSSDCSSPASPGRDCLETGTPRPGGASGPGLDSHLQPGQLSAPAQSRTVTSSFLIRDILADCKPLAACAPYSSSGQPAAPEPGGRLAAKAAEDFRDKLDKSGSNASSDSEYKVKEEGDREISSSRDSPPVRLKKPRKARTAFTDHQLAQLERSFERQKYLSVQDRMELAASLNLTDTQVKTWYQNRRTKWKRQTAVGLELLAEAGNYSALQRMFPSPYFYPQSLVSNLDPGAALYLYRGPSAPPPALQRPLVPRILIHGLQGASEPPPPLPPLAGVLPRAAQPR
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)