SAB1408549
Anti-BDKRB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
B1BKR, B1R, BKB1R, BKR1, BRADYB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.94 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BDKRB1(623)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LASSWPPLELQSSNQSQLFPQNATACDNAPEAWDLLHRVLPTFIISICFFGLLGNLFVLLVFLLPRRQLNVAEIYLANLAASDLVFVLGLPFWAENIWNQFNWPFGALLCRVINGVIKANLFISIFLVVAISQDRYRVLVHPMASRRQQRRRQARVTCVLIWVVGGLLSIPTFLLRSIQAVPDLNITACILLLPHEAWHFARIVELNILGFLLPLAAIVFFNYHILASLRTREEVSRTRCGGRKDSKTTALILTLVVAFLVCWAPYHFFAFLEFLFQVQAVRGCFWEDFIDLGLQLANFFAFTNSSLNPVIYVFVGRLFRTKVWELYKQCTPKSLAPISSSHRKEIFQLFWRN
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)