SAB1408384
Anti-ZNF385B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ25270, ZFN533, ZNF533
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~39.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF385B(151126)
Immunogeno
Sequence
MMQPSLDIKPFMSFPVDSSSAVGLFPNFNTMDPVQKAVINHTFGVSIPPKKKQVISCNVCQLRFNSDSQAEAHYKGSKHAKKVKALDATKNKPKMVPSKDSAKANPSCSITPITGNNSDKSEDKGKLKASSSSQPSSSESGSFLLKSGTTPLPPGAATSPSKSTNGAPGTVVESEEEKAKKLLYCSLCKVAVNSLSQLEAHNTGSKHKTMVEARNGAGPIKSYPRPGSRLKMQNGSKGSGLQNKTFHCEICDVHVNSEIQLKQHISSRRHKDRVAGKPLKPKYSPYNKLQRSPSILAAKLAFQKDMMKPLAPAFLSSPLAAAAAVSSALSLPPRPSASLFQAPAIPPALLRPGHGPIRATPASILFAPY
WGK 1