Documenti fondamentali
SAB1408257
Sigma-Aldrich
Anti-SH2D1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EAT2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~15.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH2D1B(117157)
Descrizione generale
By binding phosphotyrosines through its free SRC (MIM 190090) homology-2 (SH2) domain, EAT2 regulates signal transduction through receptors expressed on the surface of antigen-presenting cells (Morra et al., 2001 [PubMed 11689425]).[supplied by OMIM
Immunogeno
SH2D1B (NP_444512.2, 1 a.a. ~ 132 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLPYYHGRLTKQDCETLLLKEGVDGNFLLRDSESIPGVLCLCVSFKNIVYTYRIFREKHGYYRIQTAEGSPKQVFPSLKELISKFEKPNQGMVVHLLKPIKRTSPSLRWRGLKLELETFVNSNSDYVDVLP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1