Documenti fondamentali
SAB1408063
Sigma-Aldrich
Anti-HLRC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HLRC1, MGC4293
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~32.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DOHH(83475)
Descrizione generale
This gene encodes a metalloenzyme that catalyzes the last step in the conversion of lysine to the unique amino acid hypusine in eukaryotic initiation factor 5A. The encoded protein hydroxylates deoxyhypusine to form hypusine in the mature eukaryotic initiation factor 5A protein. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Immunogeno
HLRC1 (NP_112594, 1 a.a. ~ 302 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVTEQEVDAIGQTLVDPKQPLQARFRALFTLRGLGGPGAIAWISQAFDDDSALLKHELAYCLGQMQDARAIPMLVDVLQDTRQEPMVRHEAGEALGAIGDPEVLEILKQYSSDPVIEVAETCQLAVRRLEWLQQHGGEPAAGPYLSVDPAPPAEERDVGRLREALLDESRPLFERYRAMFALRNAGGEEAALALAEGLHCGSALFRHEVGYVLGQLQHEAAVPQLAAALARCTENPMVRHECAEALGAIARPACLAALQAHADDPERVVRESCEVALDMYEHETGRAFQYADGLEQLRGAPS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)