Documenti fondamentali
SAB1407853
Sigma-Aldrich
Anti-SAMSN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HACS1, NASH1, SASH2, SH3D6B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~41.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAMSN1(64092)
Descrizione generale
SAMSN1 is a member of a novel gene family of putative adaptors and scaffold proteins containing SH3 and SAM (sterile alpha motif) domains (Claudio et al., 2001 [PubMed 11536050]).[supplied by OMIM
Immunogeno
SAMSN1 (NP_071419.3, 1 a.a. ~ 373 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLKRKPSNVSEKEKHQKPKRSSSFGNFDRFRNNSLSKPDDSTEAHEGDPTNGSGEQSKTSNNGGGLGKKMRAISWTMKKKVGKKYIKALSEEKDEEDGENAHPYRNSDPVIGTHTEKVSLKASDSMDSLYSGQSSSSGITSCSDGTSNRDSFRLDDDGPYSGPFCGRARVHTDFTPSPYDTDSLKIKKGDIIDIICKTPMGMWTGMLNNKVGNFKFIYVDVISEEEAAPKKIKANRRSNSKKSKTLQEFLERIHLQEYTSTLLLNGYETLEDLKDIKESHLIELNIENPDDRRRLLSAAENFLEEEIIQEQENEPEPLSLSSDISLNKSQLDDCPRDSGCYISSGNSDNGKEDLESENLSDMVHKIIITEPSD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)