SAB1407765
Anti-RARSL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ArgRS, DALRD2, MGC14993, MGC23778, PCH6, PRO1992, RARSL, dJ382I10.6
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~65.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RARS2(57038)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MACGFRRAIACQLSRVLNLPPENLITSISAVPISQKEEVADFQLSVDSLLEKDNDHSRPDIQVQAKRLAEKLRCDTVVSEISTGQRTVNFKINRELLTKTVLQQVIEDGSKYGLKSELFSGLPQKKIVVEFSSPNVAKKFHVGHLRSTIIGNFIANLKEALGHQVIRINYLGDWGMQFGLLGTGFQLFGYEEKLQSNPLQHLFEVYVQVNKEAADDKSVAKAAQEFFQRLELGDVQALSLWQKFRDLSIEEYIRVYKRLGVYFDEYSGESFYREKSQEVLKLLESKGLLLRTIKGTAVVDLSGNGDPSSICTVMRSDGTSLYATRDLAAAIDRMDKYNFDTMIYVTDKGQKKHFQQVFQMLKIMGYDWAERCQHVPFGVVQGMKTRRGDVTFLEDVLNEIQLRMLQNMASIKTTKELKNPQETAERVGLAALIIQDFKGLLLSDYKFSWDRVFQSRGDTGVFLQYTHARLHSLEETFGCGYLNDFNTACLQEPQSVSILQHLLRFDEVLYKSSQDFQPRHIVSYLLTLSHLAAVAHKTLQIKDSPPEVAGARLHLFKAVRSVLANGMKLLGITPVCRM
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)