Documenti fondamentali
SAB1407753
Sigma-Aldrich
Anti-C21ORF7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HC21ORF7, TAK1L, TAKL, TAKL-1, TAKL-2, TAKL-4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~27.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C21orf7(56911)
Immunogeno
C21orf7 (NP_064537.1, 1 a.a. ~ 242 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVQLIAPLEVMWNEAADLKPLALSRRLECSGGIMAHYSPDLLGPEMESRYFAQVGLEHLASSSPPAFGFLKCLDYSISVLCSATSLAMLEDNPKVSKLATGDWMLTLKPKSITVPVEIPSSPLDDTPPEDSIPLVFPELDQQLQPLPPCHDSEESMEVFKQHCQIAEEYHEVKKEITLLEQRKKELIAKLDQAEKEKVDAAELVREFEALTEENRTLRLAQSQCVEQLEKLRIQYQKRQGSS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)