Documenti fondamentali
SAB1407440
Sigma-Aldrich
Anti-SCCPDH antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CGI-49, FLJ43187, RP11-439E19.2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~47.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCCPDH(51097)
Immunogeno
SCCPDH (NP_057086.2, 1 a.a. ~ 429 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATEQRPFHLVVFGASGFTGQFVTEEVAREQVDPERSSRLPWAVAGRSREKLQRVLEKAALKLGRPTLSSEVGIIICDIANPASLDEMAKQATVVLNCVGPYRFYGEPVIKACIENGASCIDISGEPQFLELMQLKYHEKAADKGVYIIGSSGFDSIPADLGVIYTRNKMNGTLTAVESFLTIHSGPEGLSIHDGTWKSAIYGFGDQSNLRKLRNVSNLKPVPLIGPKLKRRWPISYCRELKGYSIPFMGSDVSVVRRTQRYLYENLEESPVQYAAYVTVGGITSVIKLMFAGLFFLFFVRFGIGRQLLIKFPWFFSFGYFSKQGPTQKQIDAASFTLTFFGQGYSQGTGTDKNKPNIKICTQVKGPEAGYVATPIAMVQAAMTLLSDASHLPKAGGVFTPGAAFSKTKLIDRLNKHGIEFSVISSSEV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1